Imprimer
6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yltrifluoromethanesulphonate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC409524-1G PC409524-10G PC409524-5G
APOSPC409524-1GEA 380 EUR
APOSPC409524-1G APOSPC409524-10G APOSPC409524-5G
6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yltrifluoromethanesulphonate 95+%
6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yltrifluoromethanesulphonate
Formule: C₇H₃F₆NO₃S
MW: 295.16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226775
Numéro CAS: 1097778-74-9