Imprimer
5-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC409520-1G PC409520-5G
APOSPC409520-1GEA 104 EUR
APOSPC409520-1G APOSPC409520-5G
5-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
5-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃F₃IN
MW: 273 g/mol
Point de fusion: 74…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226772
Numéro CAS: 873107-98-3