Imprimer
5-Hydrazino-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC409505-1G PC409505-10G PC409505-5G
APOSPC409505-1GEA 410 EUR
APOSPC409505-1G APOSPC409505-10G APOSPC409505-5G
5-Hydrazino-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine 95+%
5-Hydrazino-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine
Formule: C₉H₇F₃N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08566918
Numéro CAS: 890302-19-9