Imprimer
tert-Butyl-4-(2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridin-5-ylamino)piperidine-1-carboxylate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC409504-1G PC409504-5G
APOSPC409504-1GEA 638 EUR
APOSPC409504-1G APOSPC409504-5G
tert-Butyl-4-(2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridin-5-ylamino)piperidine-1-carboxylate 95+%
tert-Butyl-4-(2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridin-5-ylamino)piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₉H₂₃F₃N₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10688282
Numéro CAS: 1040682-38-9