Imprimer
4-Chloro-2-fluoro-6-iodoaniline 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4085-5G PC4085-10G PC4085-1G
APOSPC4085-5GEA 29 EUR
APOSPC4085-5G APOSPC4085-10G APOSPC4085-1G
4-Chloro-2-fluoro-6-iodoaniline 99%
4-Chloro-2-fluoro-6-iodoaniline
Formule: C₆H₄ClFIN
MW: 271.46 g/mol
Point de fusion: 39…41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318122
Numéro CAS: 216393-67-8
ONU: 2811
ADR: 6.1 III