2,6-Difluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
2,6-Difluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-benzonitrile, 4-Cyano-3,5-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester
PC408301-5G
PC408301-250MG
APOSPC408301-5GEA
0
EUR
APOSPC408301-5G
APOSPC408301-250MG
2,6-Difluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
2,6-Difluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
Formule:
C₁₃H₁₄BF₂NO₂ MW: 265.067 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD22419275 Numéro CAS: 1003298-73-4 |