Imprimer
2-Amino-5-fluoro-4-méthylpyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC408287-5G PC408287-1G
APOSPC408287-5GEA 241 EUR
APOSPC408287-5G APOSPC408287-1G
2-Amino-5-fluoro-4-méthylpyridine 98%
2-Amino-5-fluoro-4-méthylpyridine
Formule: C₆H₇FN₂
MW: 126.13 g/mol
Point de fusion: 174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659479
Numéro CAS: 301222-66-2