Imprimer
(5-Fluoro-2-nitrophenyl)acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Fluoro-2-nitrophenylacetic acid
PC408271-100G PC408271-25G
APOSPC408271-100GEA 389 EUR
APOSPC408271-100G APOSPC408271-25G
(5-Fluoro-2-nitrophenyl)acetic acid
(5-Fluoro-2-nitrophenyl)acetic acid
Formule: C₈H₆FNO₄
MW: 199.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07787601
Numéro CAS: 29640-98-0