Imprimer
2-bromo-3-fluoro-5-methylpyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-3-fluoro-5-methylpyridine
PC408224-100G PC408224-25G
APOSPC408224-100GEA 432 EUR
APOSPC408224-100G APOSPC408224-25G
2-bromo-3-fluoro-5-methylpyridine 98%
2-bromo-3-fluoro-5-methylpyridine
Formule: C₆H₅BrFN
MW: 190.015 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09909840
Numéro CAS: 34552-16-4