Imprimer
2,3-Difluoro-5-nitropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC408056-250MG PC408056-1G
APOSPC408056-250MGEA 98.9 EUR
APOSPC408056-250MG APOSPC408056-1G
2,3-Difluoro-5-nitropyridine 98%
2,3-Difluoro-5-nitropyridine
Formule: C₅H₂F₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09750303
Numéro CAS: 954219-68-2