Imprimer
4-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Isothiocyanic acid 4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl ester, 4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl Isothiocyanate
PC408011-1G PC408011-5G
APOSPC408011-1GEA 172 EUR
APOSPC408011-1G APOSPC408011-5G
4-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₃F₃N₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09800709
Numéro CAS: 143782-23-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III