Imprimer
Bromo-4-fluoro-2 benzyle chlorure 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-1-(chloromethyl)-2-fluorobenzene
PC4076-1G PC4076-5G
APOSPC4076-1GEA 26.3 EUR
APOSPC4076-1G APOSPC4076-5G
Bromo-4-fluoro-2 benzyle chlorure 97%
Bromo-4-fluoro-2 benzyle chlorure
Formule: C₇H₅BrClF
MW: 223.47 g/mol
Point d'ébullition: 232
Point de fusion: 37
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02094036
Numéro CAS: 85510-82-3