Imprimer
4-Bromo-3-fluorophenylboronic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-3-fluorobenzeneboronic acid
PC4073-5G PC4073-10G PC4073-1G
APOSPC4073-5GEA 231 EUR
APOSPC4073-5G APOSPC4073-10G APOSPC4073-1G
4-Bromo-3-fluorophenylboronic acid 95+%
4-Bromo-3-fluorophenylboronic acid
Formule: C₆H₅BBrFO₂
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093066
Numéro CAS: 374790-97-3