4-Fluorophénétole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
PC4068B-1G
PC4068B-25G
PC4068B-5G
APOSPC4068B-1GEA
21.9
EUR
APOSPC4068B-1G
APOSPC4068B-25G
APOSPC4068B-5G
4-Fluorophénétole 98%
4-Fluorophénétole
Formule:
C₈H₉FO Point d'ébullition: 91…93 °C/50mmHg Point de fusion: –8,5 °C Densité: 1,0715 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00017953 Numéro CAS: 459-26-7 EINECS: 207-287-3 |