Imprimer
1-Benzyl-3-bromo-5-fluoro-1H-1,2,4-triazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4062-1G PC4062-5G
APOSPC4062-1GEA 132 EUR
APOSPC4062-1G APOSPC4062-5G
1-Benzyl-3-bromo-5-fluoro-1H-1,2,4-triazole
1-Benzyl-3-bromo-5-fluoro-1H-1,2,4-triazole
Formule: C₉H₇BrFN₃
Point d'ébullition: 105 °C/0.3mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08435922
Numéro CAS: 214540-43-9
ONU: 2810
ADR: 6.1,III