Imprimer
3-Fluoro-3-oxetanemethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Fluoro-3-hydroxymethyloxetane, (3-Fluorooxetan-3-yl)methanol
PC406005-1G PC406005-500MG
APOSPC406005-1GEA 1050 EUR
APOSPC406005-1G APOSPC406005-500MG
3-Fluoro-3-oxetanemethanol
3-Fluoro-3-oxetanemethanol
Formule: C₄H₇FO₂
MW: 106.1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14706188
Numéro CAS: 865451-85-0