2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
PC405680-5G
PC405680-1G
PC405680-250MG
APOSPC405680-5GEA
1100
EUR
APOSPC405680-5G
APOSPC405680-1G
APOSPC405680-250MG
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzoic acid
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzoic acid
Formule:
C₇H₄F₆O₂S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16652503 Numéro CAS: 1240257-03-7 |