Imprimer
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC405679-1G PC405679-5G
APOSPC405679-1GEA 348 EUR
APOSPC405679-1G APOSPC405679-5G
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formule: C₈H₇F₅O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16652487
Numéro CAS: 1240256-83-0