Imprimer
3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC405664-1G PC405664-5G
APOSPC405664-1GEA 192 EUR
APOSPC405664-1G APOSPC405664-5G
3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formule: C₇H₄BrF₅OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16652483
Numéro CAS: 1240257-22-0