Imprimer
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC405659-1G PC405659-5G
APOSPC405659-1GEA 348 EUR
APOSPC405659-1G APOSPC405659-5G
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 98%
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide
Formule: C₇H₅BrF₆S
MW: 315.07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16652459
Numéro CAS: 1240257-20-8
ONU: 3265
ADR: 8 III