Imprimer
4-(Pentafluorothio)benzenesulphonyl chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC405657-1G PC405657-5G PC405657-10G
APOSPC405657-1GEA 342 EUR
APOSPC405657-1G APOSPC405657-5G APOSPC405657-10G
4-(Pentafluorothio)benzenesulphonyl chloride 97%
4-(Pentafluorothio)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₄ClF₅O₂S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16652450
ONU: 3261
ADR: 8,III