Imprimer
4-(Pentafluorothio)benzylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(Aminomethyl)phenylsulphur pentafluoride
PC405655-1G PC405655-5G
APOSPC405655-1GEA 116 EUR
APOSPC405655-1G APOSPC405655-5G
4-(Pentafluorothio)benzylamine
4-(Pentafluorothio)benzylamine
Formule: C₇H₈F₅NS
MW: 233.20 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06213675
ONU: 2735
ADR: 8 III