Imprimer
2,2-Difluoroacetamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4051-100G PC4051-25G
APOSPC4051-100GEA 364 EUR
APOSPC4051-100G APOSPC4051-25G
2,2-Difluoroacetamide 97%
2,2-Difluoroacetamide
Formule: C₂H₃F₂NO
Point de fusion: 45…55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01896431
Numéro CAS: 359-38-6