Imprimer
3,3-Difluorocyclobutanamine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC405003-1G PC405003-5G PC405003-25G
APOSPC405003-1GEA 21.9 EUR
APOSPC405003-1G APOSPC405003-5G APOSPC405003-25G
3,3-Difluorocyclobutanamine hydrochloride 97%
3,3-Difluorocyclobutanamine hydrochloride
Formule: C₄H₈ClF₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10001382
Numéro CAS: 637031-93-7