2-Chloro-6-fluoroquinoleine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC404621-1G
PC404621-250MG
APOSPC404621-1GEA
114
EUR
APOSPC404621-1G
APOSPC404621-250MG
2-Chloro-6-fluoroquinoleine 98%
2-Chloro-6-fluoroquinoleine
Formule:
C₉H₅ClFN |
Numéro MDL:
MFCD08236768 Numéro CAS: 77119-53-0 |