Imprimer
4-Bromo-6-fluoro-2-methylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
PC404614-1G PC404614-5G
APOSPC404614-1GEA 243 EUR
APOSPC404614-1G APOSPC404614-5G
4-Bromo-6-fluoro-2-methylquinoline
4-Bromo-6-fluoro-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₇BrFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11505132
Numéro CAS: 1070879-47-8