Imprimer
3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4046-25G PC4046-5G
APOSPC4046-25GEA 426 EUR
APOSPC4046-25G APOSPC4046-5G
3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone 97%
3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone
Formule: C₃HCl₂F₃O
Point d'ébullition: 75…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08461592
Numéro CAS: 126266-75-9