Imprimer
Methyl-2-[2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ylthio]acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC4043-1G PC4043-5G
APOSPC4043-1GEA 65.4 EUR
APOSPC4043-1G APOSPC4043-5G
Methyl-2-[2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ylthio]acetate
Methyl-2-[2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ylthio]acetate
Formule: C₁₃H₁₀F₃NO₂S
MW: 301.29 g/mol
Point de fusion: 96…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00219657
Numéro CAS: 175203-42-6