4-Fluoro-2-nitrotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
PC4040-100G
PC4040-25G
PC4040-500G
APOSPC4040-100GEA
24.8
EUR
APOSPC4040-100G
APOSPC4040-25G
APOSPC4040-500G
4-Fluoro-2-nitrotoluène 98%
4-Fluoro-2-nitrotoluène
Formule:
C₇H₆FNO₂ MW: 155.13 g/mol Point d'ébullition: 137…139 °C/83mmHg Point de fusion: 25…27 °C Densité: 1.26 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 98 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007200 Numéro CAS: 446-10-6 EINECS: 207-161-8 |