Imprimer
2-Hydrazino-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4034-1G PC4034-500MG
APOSPC4034-1GEA 232 EUR
APOSPC4034-1G APOSPC4034-500MG
2-Hydrazino-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
2-Hydrazino-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
Formule: C₃H₃F₃N₄S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07786303
Numéro CAS: 299440-05-4