Imprimer
2,6-Bis(trifluorométhyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4026-1G PC4026-5G
APOSPC4026-1GEA 69.6 EUR
APOSPC4026-1G APOSPC4026-5G
2,6-Bis(trifluorométhyl)pyridine
2,6-Bis(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₇H₃F₆N
MW: 215.1 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C/18mmHg
Point de fusion: 55…58 °C
Point d'éclair: 67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236675
Numéro CAS: 455-00-5