Imprimer
3-(4-Fluorophenyl)piperidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC402142-1G PC402142-250MG
APOSPC402142-1GEA 560 EUR
APOSPC402142-1G APOSPC402142-250MG
3-(4-Fluorophenyl)piperidine hydrochloride
3-(4-Fluorophenyl)piperidine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₅ClFN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02178931
Numéro CAS: 1106940-94-6