Imprimer
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(Trifluoromethyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
PC4014-1G PC4014-5G PC4014-25G
APOSPC4014-1GEA 26.1 EUR
APOSPC4014-1G APOSPC4014-5G APOSPC4014-25G
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid 99%
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₅H₅F₃O₂
Point d'ébullition: 182…184 °C
Point de fusion: 86…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093070
Numéro CAS: 277756-46-4
ONU: 3261
ADR: 8,II