Imprimer
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC401042-1G PC401042-250MG
APOSPC401042-1GEA 214 EUR
APOSPC401042-1G APOSPC401042-250MG
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₇H₃F₄NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11036125
Numéro CAS: 89402-28-8