Imprimer
5-Nitro-2-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC401027-1G PC401027-5G
APOSPC401027-1GEA 46.4 EUR
APOSPC401027-1G APOSPC401027-5G
5-Nitro-2-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
5-Nitro-2-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
Formule: C₈H₄F₃N₃O₂
Point de fusion: 154…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00458655
Numéro CAS: 327-19-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III