Imprimer
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
PC401005-1G PC401005-500MG
APOSPC401005-1GEA 181 EUR
APOSPC401005-1G APOSPC401005-500MG
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Formule: C₆H₃ClF₃NO
Point de fusion: 101…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13190002
Numéro CAS: 34486-07-2