Imprimer
2-Fluoro-5-nitrotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Fluoro-2-methyl-4-nitrobenzene
PC4010-100G PC4010-25G PC4010-500G
APOSPC4010-100GEA 24.8 EUR
APOSPC4010-100G APOSPC4010-25G APOSPC4010-500G
2-Fluoro-5-nitrotoluène 98%
2-Fluoro-5-nitrotoluène
Formule: C₇H₆FNO₂
MW: 155.13 g/mol
Point d'ébullition: 98…101 °C/13mmHg
Point de fusion: 37…40 °C
Point d'éclair: 105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007284
Numéro CAS: 455-88-9
EINECS: 207-251-7