Imprimer
2-Bromo-5-fluoro-3-nitropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC400737-1G PC400737-25G PC400737-5G
APOSPC400737-1GEA 0 EUR
APOSPC400737-1G APOSPC400737-25G APOSPC400737-5G
2-Bromo-5-fluoro-3-nitropyridine
2-Bromo-5-fluoro-3-nitropyridine
Formule: C₅H₂BrFN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05662387
Numéro CAS: 652160-72-0