Imprimer
1,3-difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Difluoro-3-nitrotoluene, 1,3-Difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene
PC400731-10G PC400731-1G PC400731-5G
APOSPC400731-10GEA 78.3 EUR
APOSPC400731-10G APOSPC400731-1G APOSPC400731-5G
1,3-difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene 97%
1,3-difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene
Formule: C₇H₅F₂NO₂
MW: 173.119 g/mol
Point de fusion: 35…38 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11519030
Numéro CAS: 79562-49-5
ONU: 2811
ADR: 6.1 III