Imprimer
2,4-Difluoro-5-methylbenzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC400729-5G PC400729-1G PC400729-25G
APOSPC400729-5GEA 81.2 EUR
APOSPC400729-5G APOSPC400729-1G APOSPC400729-25G
2,4-Difluoro-5-methylbenzonitrile 97%
2,4-Difluoro-5-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₅F₂N
Point de fusion: 43…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09835341
Numéro CAS: 329314-68-3