Imprimer
Methyl-3-fluoro-2-nitrobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-fluoro-2-nitrobenzoate
PC400724-1G PC400724-25G PC400724-5G
APOSPC400724-1GEA 50.9 EUR
APOSPC400724-1G APOSPC400724-25G APOSPC400724-5G
Methyl-3-fluoro-2-nitrobenzoate
Methyl-3-fluoro-2-nitrobenzoate
Formule: C₈H₆FNO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11520393
Numéro CAS: 1214353-57-7