Imprimer
3,6-Difluoropyridazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC400719-1G PC400719-5G PC400719-250MG
APOSPC400719-1GEA 144 EUR
APOSPC400719-1G APOSPC400719-5G APOSPC400719-250MG
3,6-Difluoropyridazine 95%
3,6-Difluoropyridazine
Formule: C4H2F2N2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09909693
Numéro CAS: 33097-39-1