Imprimer
5-Fluoropyrimidin-4-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC400708-1G PC400708-250MG PC400708-5G
APOSPC400708-1GEA 191 EUR
APOSPC400708-1G APOSPC400708-250MG APOSPC400708-5G
5-Fluoropyrimidin-4-amine
5-Fluoropyrimidin-4-amine
Formule: C4H4FN3
Point d'ébullition: 222.7 °C/760mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00223685
Numéro CAS: 811450-26-7