Imprimer
4-(4-Trifluoromethylpyridin-2-yl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC400664-1G PC400664-250MG PC400664-500MG
APOSPC400664-1GEA 295 EUR
APOSPC400664-1G APOSPC400664-250MG APOSPC400664-500MG
4-(4-Trifluoromethylpyridin-2-yl)benzoic acid
4-(4-Trifluoromethylpyridin-2-yl)benzoic acid
Formule: C₁₃H₈F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18384864
Numéro CAS: 1299607-71-8