Imprimer
2-Chloro-6-methoxy-4-trifluoromethyl-pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC400636-1G PC400636-5G
APOSPC400636-1GEA 190 EUR
APOSPC400636-1G APOSPC400636-5G
2-Chloro-6-methoxy-4-trifluoromethyl-pyridine
2-Chloro-6-methoxy-4-trifluoromethylpyridine
Formule: C₇H₅ClF₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11845745
Numéro CAS: 1160994-99-9