Imprimer
(3-Chloro-5-trifluoromethylpyridin-2-yloxy)acetic acid ethyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
PC400635-1G PC400635-250MG PC400635-500MG PC400635-2.5G PC400635-5G
APOSPC400635-1GEA 406 EUR
APOSPC400635-1G APOSPC400635-250MG APOSPC400635-500MG APOSPC400635-2.5G APOSPC400635-5G
(3-Chloro-5-trifluoromethylpyridin-2-yloxy)acetic acid ethyl ester
(3-Chloro-5-trifluoromethylpyridin-2-yloxy)acetic acid ethyl ester
Formule: C₁₀H₉ClF₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18384847
Numéro CAS: 1299607-81-0