Imprimer
(3-Bromo-5-trifluoromethylpyridin-2-yl)dimethylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-2-(dimethylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine, 3-Bromo-2-dimethylamino-5-trifluoromethylpyridine
PC400629-1G PC400629-250MG PC400629-500MG PC400629-2.5G
APOSPC400629-1GEA 243 EUR
APOSPC400629-1G APOSPC400629-250MG APOSPC400629-500MG APOSPC400629-2.5G
(3-Bromo-5-trifluoromethylpyridin-2-yl)dimethylamine
(3-Bromo-5-trifluoromethylpyridin-2-yl)dimethylamine
Formule: C₈H₈BrF₃N₂
MW: 269.07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18384845
Numéro CAS: 216765-95-6