Imprimer
tert-Butyl-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-cyanoacetate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC400604-1G PC400604-5G
APOSPC400604-1GEA 176 EUR
APOSPC400604-1G APOSPC400604-5G
tert-Butyl-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-cyanoacetate
tert-Butyl-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-cyanoacetate
Formule: C₁₃H₁₂ClF₃N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23183904
Numéro CAS: 1426290-06-3