Imprimer
3-Amino-6-methyl-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC400602-1G PC400602-5G
APOSPC400602-1GEA 176 EUR
APOSPC400602-1G APOSPC400602-5G
3-Amino-6-methyl-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
3-Amino-6-methyl-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₇F₃N₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01055887
Numéro CAS: 610259-30-8