Imprimer
6-Chloro-4-trifluoromethylpyridin-2-ylamine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC400601-1G PC400601-250MG PC400601-5G
APOSPC400601-1GEA 270 EUR
APOSPC400601-1G APOSPC400601-250MG APOSPC400601-5G
6-Chloro-4-trifluoromethylpyridin-2-ylamine 95+%
6-Chloro-4-trifluoromethylpyridin-2-ylamine
Formule: C₆H₄ClF₃N₂
Point de fusion: 45…46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128898
Numéro CAS: 34486-23-2